Key Documents
SAAR4166560
Methyl red
pH indicator
About This Item
Codice UNSPSC:
41116100
product name
Methyl red,
Confezionamento
poly bottle of 20 × 25 g (SAAR4166560CB)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Applicazioni
Analysed reagent
For laboratory use only
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)