G005973
HPLC Analysis of Asparaginase on Zenix® SEC-150
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Zenix SEC-150, 30 cm x 7.8 mm I.D., 3 μm particles (Z777018)
mobile phase: 150 mM sodium phosphate, pH 7.0
flow rate: 0.6 mL/min
pressure: 1015 psi (70 bar)
column temp.: ambient
detector: UV, 280 nm
inj. temp.: 5 μL
sample: asparaginase (2.0 mg/mL in water), RT 10.895 minute, MW 5000-6000, pI 4.85
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
life science and biopharma
Note legali
Colonna analitica
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)