Documenti fondamentali
G003902
GC Analysis of Aviation Gasoline on Equity-1 (15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis
suitable for GC
About This Item
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Parametri analitici
column: Equity-1, 15 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm (28039-U)
oven: 40 °C (1 min), 45 °C/min to 225 °C
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: hydrogen, 45 cm/sec constant
injection: 1 μL 300:1 split
liner: 2 mm I.D., straight
sample: Aviation gasoline, neat
applicazioni
petroleum
Note legali
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)