Key Documents
95091
Supelco
Pinoxaden Metabolite SYN552804
Sinonimo/i:
[4-(7,9-Dioxohexahydro-7H-pyrazolo[1,2- d][l,4,5]oxadiazepin-8-yl)-3,5-diethylphenyl]methyl D-glucopyranoside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C24H34N2O9
Peso molecolare:
494.53
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Nome Commerciale
PESTANAL®
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
Environmental
Note legali
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)