47577-U
EPA GRO Mix
certified reference material, in methanol (varied)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
agenzia
EPA
610
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type calibration
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
in methanol (varied)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Compatibilità
suitable for GRO (Fuels (TPH))
applicazioni
environmental
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Note legali
Analita
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
-Xylene 1000 μg/mL; 1,2,4-Trimethylbenzene 1000 μg/mL
There are three types of analyses: GRO, DRO, and TPH. The published methods are simply variations of these to meet the different analytical needs of the individual agencies.
Chromatograms
suitable for GCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.