Documenti fondamentali
442283-U
Supelco
2,3,4-Trichlorophenol
analytical standard
About This Item
Formula condensata:
Cl3C6H2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
197.45
Beilstein:
1945113
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
77101502
ID PubChem:
Grado
analytical standard
Confezionamento
ampule of 50 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
75-79 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
Oc1ccc(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-2-4(10)6(9)5(3)8/h1-2,10H
HSQFVBWFPBKHEB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yanjun Fang et al.
Journal of proteomics, 110, 172-182 (2014-08-12)
Pentachlorophenol (PCP) and 2,4,6-trichlorophenol (TCP) are suspected of disrupting the endocrine system and thus affecting human and wildlife reproduction, but the potential common mechanisms and biomarkers of chlorophenols (CPs) in the ovary are not fully elucidated. In the present study