Documenti
26236
SGE Plunger-Protected Syringe, Removable Needle
volume 5 μL, 5R, needle size 26 ga, needle L 50 mm
Sinonimo/i:
SYRINGE SGE 5UL RN, PT#2 26GA
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Misura ago
26 ga
Caratteristiche
removable needle
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 001050
Lungh. ago
50 mm
Volume
5 μL
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)