Documenti fondamentali
Z744097
Cool Brick
parameter at -10 °C
Sinonimo/i:
Cooling Box, dry block, tube cooling block, cooling block
About This Item
Codice UNSPSC:
41103025
Il prodotto Z744097 al momento non è acquistabile. Contatta l'Assistenza Tecnica.
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Diversified Biotech BRIK-1520
Parametri
at -10 °C (stable for 10 hours)
at -10 °C
Descrizione generale
Each Cool Brick allows up to 10 hours of benchtop temperature stability. For maximum cooling results freeze bricks overnight: 1°C Brick in standard freezer, -10°C Brick in a -80°C Freezer. Multiple Bricks can be used in rotation to maintain desired sample temperature.
Applicazioni
PCR
Caratteristiche e vantaggi
Up to 10 hours of benchtop temperature stability
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)