Documenti fondamentali
Z642967
Greiner round bottom tubes, polypropylene
tube capacity 1.3 mL, tube diam. × L 8.5 mm × 44 mm
Sinonimo/i:
centrifuge tube, culture tube, plastic centrifuge tube, plastic culture tube
About This Item
Codice UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.11
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
natural tube
polypropylene
round bottom tube
Caratteristiche
RCF 5,800 × g
Confezionamento
case of 1000
Produttore/marchio commerciale
Greiner 102201
Disponibilità
available only in EU
Capacità
1.3 mL
Diam. tubo × lung.
8.5 mm × 44 mm
Descrizione generale
Polypropylene tubes have particularly good thermal, chemical and mechanical stability. Material is biologically inert and is ideally suited for storage of samples.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)