Documenti fondamentali
Z637386
Pursept®-AF disinfectant
volume 5 L
Sinonimo/i:
Disinfectant Solution
About This Item
Codice UNSPSC:
47131800
NACRES:
NB.35
Produttore/marchio commerciale
BRAND 44855
tecniche
protein staining: suitable
Volume
5 L
5000 mL
Descrizione generale
Cleaning and disinfection of floors, walls and fittings in one operation.
Ingredients:
100 g Pursept-AF contain: 12.5 g Dicedyl-dimethyl-ammoniumchloride, 10.4 g Alkylpropylenediamine-bis-guanidiniumdiacetate, 1.5 g Bis(aminopropyl)-laurylamine, auxiliary agents
Altre note
BR44855 (India)
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Pursept is a registered trademark of Merz GmbH & Co. KG
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)