WH0284355M2
Monoclonal Anti-TPRX1 antibody produced in mouse
clone 2B4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-FLJ40321, Anti-TPRX, Anti-tetra-peptide repeat homeobox 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2B4, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TPRX1(284355)
Immunogeno
Sequence
GSGSVPAPIPGPGSLPAPAPLWPQSPDASDFLPDTQLFPHFTELLLPLDPLEGSSVSTMTSQYQEGDDSMGKKHSGSQPQEEGGSVNENHSGPRLLLDL