WH0080230M1
Monoclonal Anti-RUFY1 antibody produced in mouse
clone 3A5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-FLJ22251, Anti-RABIP4, Anti-RUN and FYVE domain containing 1, Anti-ZFYVE12
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3A5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RUFY1(80230)
Immunogeno
Sequence
ITSFEGKTNQVMSSMKQMEERLQHSERARQGAEERSHKLQQELGGRIGALQLQLSQLHEQCSSLEKELKSEKEQRQALQRELQHEKDTSSLLRMELQQV