WH0057381M1
Monoclonal Anti-RHOJ antibody produced in mouse
clone 1E4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ARHJ, Anti-FLJ14445, Anti-RASL7B, Anti-TC10B, Anti-TCL, Anti-ras homolog gene family, member J
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1E4, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1λ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RHOJ(57381)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MNCKEGTDSSCGCRGNDEKKMLKCVVVGDGAVGKTCLLMSYANDAFPEEYVPTVFDHYAVTVTVGGKQHLLGLYDTAGQEDYNQLRPLSYPNTDVFLICFSVVNPASYHNVQEEWVPELKDCMPHVPYVLIGTQIDLRDDPKTLARLLYMKEKPLTYEHGVKLAKAIGAQCYLECSALTQKGLKAVFDEAILTIFHPKKKKKRCSEGHSCCSII