WH0054659M2
Monoclonal Anti-UGT1A3 antibody produced in mouse
clone 1C10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-UDP glucuronosyltransferase 1 family, polypeptide A3, Anti-UGT1*3, Anti-UGT1C
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1C10, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... UGT1A3(54659)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
KVLVVPIDGSHWLSMREVLRELHARGHQAVVLTPEVNMHIKEENFFTLTTYAISWTQDEFDRHVLGHTQLYFETEHFLKKFFRSMAMLNNMSLVYHRSCV