WH0008815M1
Monoclonal Anti-BANF1 antibody produced in mouse
clone 3F10-4G12, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-BAF, Anti-BCRP1, Anti-D14S1460, Anti-MGC111161, Anti-barrier to autointegration factor 1
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3F10-4G12, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BANF1(8815)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MTTSQKHRDFVAEPMGEKPVGSLAGIGEVLGKKLEERGFDKAYVVLGQFLVLKKDEDLFREWLKDTCGANAKQSRDCFGCLREWCDAFL