WH0005266M1
Monoclonal Anti-PI3 antibody produced in mouse
clone 3G9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-ESI, Anti-MGC13613, Anti-SKALP, Anti-WAP3, Anti-WFDC14, Anti-protease inhibitor 3, skin-derived (SKALP)
Scegli un formato
CHF 474.00
Spedizione prevista il17 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 474.00
Spedizione prevista il17 aprile 2025
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3G9, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG1κ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PI3(5266)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MRASSFLIVVVFLIAGTLVLEAAVTGVPVKGQDTVKGRVPFNGQDPVKGQVSVKGQDKVKAQEPVKGPVSTKPGSCPIILIRCAMLNPPNRCLKDTDCPGIKKCCEGSCGMACFVPQ
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)