WH0000957M7
Monoclonal Anti-ENTPD5 antibody produced in mouse
clone 4A5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-CD39L4, Anti-NTPDase5, Anti-PCPH, Anti-ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 5
About This Item
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4A5, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ENTPD5(957)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
EEVQRGSFYAFSYYYDRAVDTDMIDYEKGGILKVEDFERKAREVCDNLENFTSGSPFLCMDLSYITALLKDGFGFADSTVLQ