U7258
Anti-Ubiquilin
~0.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-DA41, Anti-DSK2, Anti-Protein-linking IAP to cytoskeleton 1, PLIC-1, Anti-UBQLN1, Anti-XDRP1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen ~62 kDa
Reattività contro le specie
human
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~0.5 mg/mL
tecniche
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using lysates of HEK-293T cells and COS7 cells expressing human ubiquilin-1.
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UBQLN1(29979)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves