T4280
Anti-Rat IgG (whole molecule)−TRITC antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
TRITC conjugate
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Condizioni di stoccaggio
protect from light
tecniche
direct immunofluorescence: 1:100 using human peripheral blood
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100 using human tonsils
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Applicazioni
- confocal microscopy
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Esclusione di responsabilità
WGK 3