T165
S(+)-Terguride
solid
Sinonimo/i:
S(+)-N,N-Diethyl-N′([8α]-6-methylergolin-8-yl)urea, S(+)-Terguride (5R, 8S, 10R)
About This Item
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D +28°, c = 0.2 in pyridine(lit.)
Colore
white
Solubilità
DMSO: soluble
H2O: insoluble
ethanol: soluble
Stringa SMILE
[H][C@@]12Cc3c[nH]c4cccc(c34)[C@@]1([H])C[C@@H](CN2C)NC(=O)N(CC)CC
Informazioni sul gene
human ... DRD2(1813)
rat ... Drd2(24318)
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges