Documenti
T1017
Sigma-Aldrich
Trimethylsilylglycerol
liquid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H32O3Si3
Numero CAS:
Peso molecolare:
308.64
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Forma fisica
liquid
Colore
clear colorless
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)OCC(CO[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3