SRP6217
Fetuin A/ASHG human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
Alpha-2-HS-glycoprotein, Alpha-2-Z-globulin, Ba-alpha-2-glycoprotein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in HEK 293 cells
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized powder
PM
45-55 kDa
Confezionamento
pkg of 10 and 50 μg
Impurezze
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... FETUA(197)
Descrizione generale
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1