SRP3053
HCC-1 Peptide
≥98% (HPLC), human recombinant, expressed in E. coli, suitable for cell culture, 66 aa
Sinonimo/i:
CCL14, HCC-1/HCC-3, Hemofiltrate CC Chemokine-1, NCC-2
About This Item
product name
HCC-1 (CCL14) (66 aa) human, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Forma fisica
lyophilized
Potenza
5.0-20.0 ng/mL
PM
7.8 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Colore
white to off-white
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... CCL14(6358)
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3