SRP2109
TFIIA, p55 subunit, GST tagged human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
MGC129969, MGC129970, TF2A1, TFIIA
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Forma fisica
frozen liquid
PM
~68.2 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
200 μg/mL
Colore
clear colorless
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... GTF2A1(2957)
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1