SRP0514
NAMPT (PBEF1)
recombinant, expressed in E. coli
Sinonimo/i:
NAMPT, Nicotinamide phosphoribosyltransferase protein, PBEF1, Pre-B Cell-Enhancing Factor, visfatin
About This Item
Prodotti consigliati
Ricombinante
expressed in E. coli
Forma fisica
frozen liquid
PM
56 kDa
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... NAMPT(10135)
Descrizione generale
Human Nicotinamide phosphoribosyltransferase protein (NAMPT), also known as PBEF1 or visfatin (GenBank Accession No. NM_005746), a.a. 2-491 (end), no tag, MW=56 kDa, expressed in an E. coli cell expression system.
Stato fisico
Aqueous solution
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1