SRP0469
TAF1L (1517-1649) His tag human
recombinant, expressed in E. coli, ≥79% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
TAF1 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 210 kDa-like, TAF2A2
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥79% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
PM
16.4 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... TAF1L(138474)
WGK 1