Documenti
SRP0402
Sigma-Aldrich
Histone H3 peptide (1-21), biotin
≥90% (HPLC)
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
Saggio
≥90% (HPLC)
Forma fisica
aqueous solution
Confezionamento
pkg of 80 nmol
Concentrazione
400 μM
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Histone H3 Peptide, biotin conjugate. The peptide corresponds to residues 1-21 of histone H3.
Applicazioni
200 μL at 400 μM, or 80 nmol Sold as 80 nmol
Study enzyme kinetics, and screen small molecular inhibitors of Histone 3 (K4,K9) methyltransferases for drug discovery and HTS applications.
Stato fisico
Supplied in a TRIS-buffered solution.
Altre note
200 μL at 400 μM, or 80 nmol Sold as 80 nmol
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1