SRP0382
EZH2 /EED/SUZ12/RbAp48/AEBP2 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥75% (SDS-PAGE)
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Saggio
≥75% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
PM
48 kDa (RbBP5)
51 kDa (EED)
53 kDa (AEBP2)
86 kDa (EZH2)
87 kDa (SUZ12)
Confezionamento
pkg of 20 μg
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... AEBP2(121536) , EED(8726) , EZH2(2146) , RBBP4(5928) , SUZ12(23512)
WGK 1