SRP0208
PRL-1 (2-173) Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
PRL-1, PTP4A1, Protein tyrosine phosphatase type IVA, member 1, Protein-tyrosine phosphatase of regenerating liver 1
About This Item
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥90% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
PM
19.8 kDa
Confezionamento
pkg of 50 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... PTP4A1(7803)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità