SRP0149
Set7/Set9 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE)
Sinonimo/i:
KMT7, Lysine N-methyltransferase 7, SET domain containing (lysine methyltransferase) 7, SET7/9, SETD7
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥70% (SDS-PAGE)
Forma fisica
aqueous solution
PM
61 kDa
Confezionamento
pkg of 100 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentrazione
>0.02 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−70°C
Informazioni sul gene
human ... SETD7(80854)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Definizione di unità
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1