SML2609
JH-I-25
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[2-Methoxy-4-(4-morpholinyl)phenyl]-6-(1H-pyrazol-3-yl)-2-pyridinecarboxamide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C(NC1=C(C=C(C=C1)N2CCOCC2)OC)C3=NC(C4=NNC=C4)=CC=C3
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3