SML2508
Etamsylate
Sinonimo/i:
Etamsylate, Cyclonamine, ETHAMSYLATE
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C6H6O5S.C4H11N/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11;1-3-5-4-2/h1-3,7-8H,(H,9,10,11);5H,3-4H2,1-2H3
HBGOLJKPSFNJSD-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3