SML1770
PhiKan083 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
9-Ethyl-N-methyl-9H-Carbazole-3-methanamine hydrochloride, PK-083 hydrochloride, PK083 hydrochloride, PhiKan-083 hydrochloride
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 2 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CNCC1=CC2=C(C=C1)N(CC)C3=C2C=CC=C3.[H]Cl
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3