SML1551
GV-58
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
(2R)-2-[[6-[[(5-Methyl-2-thienyl)methyl]amino]-9-propyl-9H-purin-2-yl]amino]-1-butanol
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCN1C2=NC(N[C@H](CC)CO)=NC(NCC3=CC=C(C)S3)=C2N=C1
InChI
1S/C18H26N6OS/c1-4-8-24-11-20-15-16(19-9-14-7-6-12(3)26-14)22-18(23-17(15)24)21-13(5-2)10-25/h6-7,11,13,25H,4-5,8-10H2,1-3H3,(H2,19,21,22,23)/t13-/m1/s1
DPTXJOUVBMUSGY-CYBMUJFWSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3