SML0357
AcH4-21 trifluoroacetate salt
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
Ac-SGRGKGGKGLGKGGAKRHRKV trifluoroacetate salt, Ac-Ser-Gly-Arg-Gly-Lys-Gly-Gly-Lys-Gly-Leu-Gly-Lys-Gly-Gly-Ala-Lys-Arg-His-Arg-Lys-Val-OH trifluoroacetate salt
About This Item
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
lyophilized powder
Colore
white to off-white
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC(=O)C(F)(F)F.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CO)NC(C)=O)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)NCC(=O)NCC(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](Cc1c[nH]cn1)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C85H155N35O22.C2HF3O2/c1-47(2)36-60(118-76(135)54(22-9-14-30-88)111-66(126)42-102-64(124)40-104-72(131)53(21-8-13-29-87)114-75(134)55(25-17-33-98-83(91)92)112-68(128)44-106-74(133)62(45-121)109-50(6)122)73(132)105-43-67(127)110-52(20-7-12-28-86)71(130)103-39-63(123)101-41-65(125)108-49(5)70(129)113-56(23-10-15-31-89)77(136)116-59(27-19-35-100-85(95)96)79(138)119-61(37-51-38-97-46-107-51)81(140)117-58(26-18-34-99-84(93)94)78(137)115-57(24-11-16-32-90)80(139)120-69(48(3)4)82(141)142;3-2(4,5)1(6)7/h38,46-49,52-62,69,121H,7-37,39-45,86-90H2,1-6H3,(H,97,107)(H,101,123)(H,102,124)(H,103,130)(H,104,131)(H,105,132)(H,106,133)(H,108,125)(H,109,122)(H,110,127)(H,111,126)(H,112,128)(H,113,129)(H,114,134)(H,115,137)(H,116,136)(H,117,140)(H,118,135)(H,119,138)(H,120,139)(H,141,142)(H4,91,92,98)(H4,93,94,99)(H4,95,96,100);(H,6,7)/t49-,52-,53-,54-,55-,56-,57-,58-,59-,60-,61-,62-,69-;/m0./s1
PYHKKXHCPQWHEI-ORHMKHTFSA-N
Amino Acid Sequence
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3