Documenti
SMB00116
Sigma-Aldrich
Bhilawanol A
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinonimo/i:
3-(8-Pentadecenyl)-1,2-benzenediol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H34O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352205
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forma fisica
solid
applicazioni
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCC\C=C\CCCCCCCc1cccc(O)c1O
InChI
1S/C21H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-19-17-15-18-20(22)21(19)23/h7-8,15,17-18,22-23H,2-6,9-14,16H2,1H3/b8-7+
GWOCLAPCXDOJRL-BQYQJAHWSA-N
Descrizione generale
Natural product derived from plant source.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3