Documenti
SBP3500304
Sigma-Aldrich
IRAK4 Blocking Peptide for SAB3500304
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
synthetic
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
200 μg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Immunogeno
Amino acids near the carboxy terminus of human IRAK-4.
Applicazioni
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Linkage
This peptide blocks the action of antibody SAB3500304.