SBP3500048
SCARB1 Blocking Peptide for SAB3500048
About This Item
Origine biologica
synthetic
Forma fisica
liquid
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
200 μg/mL
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Immunogeno
15 amino acids near the amino terminus of human SCARB1.
Applicazioni
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Linkage
This peptide blocks the action of antibody SAB3500048.