SAB5702884
Anti-Sprouty 2 Antibody, clone 10M8H1, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
IGAN3, hSPRY2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
10M8H1, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
35 kDa
Reattività contro le specie
human, rat
Concentrazione
0.34 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
GTCVCCVKGLFYHCSNDDEDNCADNPCSCSQSHCCTRWSAMGVMSLFLPCLWCYLPAKGCLKLCQGCYDRVNRPGCRCKNSNTVCCKVPTVPPRNFEKPT
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SPRY2(10253)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1