SAB5702875
Anti-Syntaxin 4 Antibody, clone 8F3P7, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
STX4A, p35-2
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
8F3P7, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
34 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
1.3 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
QTIVKLGNKVQELEKQQVTILATPLPEESMKQELQNLRDEIKQLGREIRLQLKAIEPQKEEADENYNSVNTRMRKTQHGVLSQQFVELINKCNSMQSEYRE
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... STX4(6810)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1