SAB5702804
Anti-JAK2 Antibody, clone 4B0K1, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
JAK2,JTK10,THCYT3
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
4B0K1, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
130 kDa
Reattività contro le specie
mouse, mouse
Concentrazione
2.00 mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
VASDVWSFGVVLYELFTYIEKSKSPPAEFMRMIGNDKQGQMIVFHLIELLKNNGRLPRPDGCPDEIYMIMTECWNNNVNQRPSFRDLALRVDQIRDNMAG
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... JAK2(3717)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1