SAB5702726
Anti-FANCA Antibody, clone 4Q1Q8, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
FA, FA-H, FA1, FAA, FACA, FAH, FANCH
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
4Q1Q8, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
163 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
0.675 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
SDSWVPNSASGQDPGGRRRAWAELLAGRVKREKYNPERAQKLKESAVRLLRSHQDLNALLLEVEGPLCKKLSLSKVIDCDSSEAYANHSSSFIGSALQDQASR
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FANCA(2175)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1