Documenti
SAB5702686
Sigma-Aldrich
Anti-TorsinA/TOR1A Antibody, clone 4Q2I9, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
DQ2, DYT1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
4Q2I9, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
38 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.9 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
LKDIEHALSVSVFNNKNSGFWHSSLIDRNLIDYFVPFLPLEYKHLKMCIRVEMQSRGYEIDEDIVSRVAEEMTFFPKEERVFSDKGCKTVFTKLDYYYDD
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TOR1A(1861)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a member of the AAA family of adenosine triphosphatases (ATPases), is related to the Clp protease/heat shock family and is expressed prominently in the substantia nigra pars compacta. Mutations in this gene result in the autosomal dominant disorder, torsion dystonia 1. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 233-332 of human TorsinA/TOR1A (O14656).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1