SAB5702618
Anti-ACTN2 Antibody, clone 2P7E6, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CMD1AA, CMH23
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
2P7E6, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
104 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
0.34 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MNQIEPGVQYNYVYDEDEYMIQEEEWDRDLLLDPAWEKQQRKTFTAWCNSHLRKAGTQIENIEEDFRNGLKLMLLLEVISGERLPKPDRGKMRFHKIANV
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACTN2(88)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1