SAB5702566
Anti-PIK3R4/VPS15 Antibody, clone 5J3U5, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
VPS15, p150
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
5J3U5, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
153 kDa
Reattività contro le specie
rat, human, rat
Concentrazione
0.57 mg/mL
tecniche
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
AGSDMKIRFWDLAYPERSYVVAGSTSSPSVSYYRKIIEGTEVVQEIQNKQKVGPSDDTPRRGPESLPVGHHDIITDVATFQTTQGFIVTASRDGIVKVWK
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PIK3R4(30849)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1