Key Documents
SAB5702275
Sigma-Aldrich
Anti-Siglec-15 Antibody, clone 10Z6B8, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CD33L3, HsT1361, SIGLEC-15
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
10Z6B8, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
36 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
1.00 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:1000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
FVRTKIDTTENLLNTEVHSSPAQRWSMQVPPEVSAEAGDAAVLPCTFTHPHRHYDGPLTAIWRAGEPYAGPQVFRCAAARGSELCQTALSLHGRFRLLGNPRRNDLSLRVERLALADDRRYFCRVEFAGDVHDRYESRHGVRLHVTAAPRIVNISVLPSPAHAFRALCTAEGEPPPALAWSGPALGNSLAAVRSPREGHGHLVTAELPALTHDGRYTCTAANSLGRSEASVYLFRFHGASGAST
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Descrizione generale
SIGLEC15 (Sialic Acid Binding Ig Like Lectin 15) is a Protein Coding gene. Diseases associated with SIGLEC15 include Osteoporosis, Juvenile and Osteoporosis. Among its related pathways are Innate Immune System and RET signaling. An important paralog of this gene is SIGLEC1.
Immunogeno
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 20-263 of human Siglec-15 (NP_998767.1).
Applicazioni
WB, IHC
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3