Documenti
SAB5702159
Sigma-Aldrich
Anti-NEK7 Antibody, clone 7Y3B10, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
NIMA-related kinase 7
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
7Y3B10, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
32 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
0.54 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
MSPERIHENGYNFKSDIWSLGCLLYEMAALQSPFYGDKMNLYSLCKKIEQCDYPPLPSDHYSEELRQLVNMCINPDPEKRPDVTYVYDVAKRMHACTASS
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NEK7(140609)
Descrizione generale
NIMA-related kinases share high amino acid sequence identity with the gene product of the Aspergillus nidulans 'never in mitosis A' gene, which controls initiation of mitosis.[supplied by OMIM, Jul 2002]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 203-302 of human NEK7 (Q8TDX7).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1