SAB5702072
Anti-SDHB Antibody, clone 9S1A0, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
CWS2, IP, PGL4, SDH, SDH1, SDH2, SDHIP
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
9S1A0, monoclonal
Forma fisica
liquid
PM
32 kDa
Reattività contro le specie
rat, rat, human
Concentrazione
0.19 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
DGLYECILCACCSTSCPSYWWNGDKYLGPAVLMQAYRWMIDSRDDFTEERLAKLQDPFSLYRCHTIMNCTRTCPKGLNPGKAIAEIKKMMATYKEKKASV
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SDHB(6390)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1