Documenti fondamentali
SAB5702030
Sigma-Aldrich
Anti-GABA A Receptor beta 2 (GABRB2) Antibody, clone 6G9O8, Rabbit Monoclonal
Sinonimo/i:
GABRB2, gamma-aminobutyric acid receptor subunit beta-2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Materiali
colorless
Clone
6G9O8, monoclonal
Stato
liquid
PM
59 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, rat
Concentrazione
0.19 mg/mL
tecniche
western blot: 1:500 - 1:2000
Colore
colorless
Isotipo
IgG
Sequenza immunogenica
PYVKAIDMYLMGCFVFVFMALLEYALVNYIFFGRGPQRQKKAAEKAASANNEKMRLDVNKIFYKDIKQNGTQYRSLWDPTGNLSPTRRTTNYDFSLYTMDP
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GABRB2(2561)
Descrizione generale
The gamma-aminobutyric acid (GABA) A receptor is a multisubunit chloride channel that mediates the fastest inhibitory synaptic transmission in the central nervous system. This gene encodes GABA A receptor, beta 2 subunit. It is mapped to chromosome 5q34 in a cluster comprised of genes encoding alpha 1 and gamma 2 subunits of the GABA A receptor. Alternative splicing of this gene generates 2 transcript variants, differing by a 114 bp insertion. [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogeno
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 300-400 of human GABA A Receptor beta 2 (GABRB2) (GABRB2) (P47870).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Applicazioni
WB
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)