Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
SAB5701469
Sigma-Aldrich
Anti-CoREST/RCOR1 antibody produced in rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Stato
liquid
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
1.15 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RCOR1(23186)
Descrizione generale
This gene encodes a protein that is well-conserved, downregulated at birth, and with a specific role in determining neural cell differentiation. The encoded protein binds to the C-terminal domain of REST (repressor element-1 silencing transcription factor). [provided by RefSeq, Aug 2011]
Immunogeno
A synthesized peptide derived from human CoREST/RCOR1
Stato fisico
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)